Läs mer
Sitafloxacin seskvihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16534414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16534414 250 mg
16524414 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16534414 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464372500
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163253-35-8
Molekylformel C38H42Cl2F4N6O9
Molekylvikt (g/mol) 873.68
InChI-nyckel MPORYQCGWFQFLA-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn bis(7-{7-amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl}-8-klor-6-fluor-1-(2-fluorcyklopropyl)-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyra) trihydrat
LEDER O.O.O.NC1CN(CC11CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3F)C2=C1Cl)C(O)=O.NC1CN(CC11CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3F)C2=C1Cl)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sitafloxacin sesquihydrate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 436.84
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sitafloxacin sesquihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sitafloxacin hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.