Läs mer
Sitafloxacin Sesquihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sitafloxacin Sesquihydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C19H18ClF2N3O3.3H2O/c2*20-14-15-8(17(26)9(18(27)28)5-25(15)12-4-10(12)21)3-11(22)16(14)24-6-13(23)19(7-24)1-2-19;;;/h2*3,5,10,12-13H,1-2,4,6-7,23H2,(H,27,28);3*1H2/t2*10-,12+,13+;;;/m00.../s1 |
| Formel vikt | 872.2326 |
| Procent renhet | >95% |