Läs mer
Sitaxsentan sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Sitaxsentan sodium (IPI 1040 sodium
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sitaxsentan sodium |
| CAS | 210421-74-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H14ClN2NaO6S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | IPI 1040 sodiumTBC11251 sodium |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (209.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (209.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=C(SC=C1)C(CC2=C(C=C3OCOC3=C2)C)=O)(N([Na])C4=C(C(C)=NO4)Cl)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.89 |
| Visa mer |