Läs mer
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Azido Modification Kit
Produktkod. 15846114
Change view
Märkning Skala:
1 mg
100 till 250μ g
5 mg
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Märkning Skala unitSize
15846114 100 till 250μ g 1 uppsättning
16605435 1 mg -
16615435 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15846114 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S20026
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa en etikettklar, platsspecifik azidomodifierad antikropp utan långvarig genetisk modifiering med Antibody SiteClick Azido Modification Kit.
Skapa en etikettklar, platsspecifik, azidomodifierad antikropp utan långvarig genetisk modifiering med hjälp av SiteClick Antibody Azido Modification Kit. Använd detta kit för att genomföra en tvåstegs konjugationsprocess under tre dagar. SiteClick märkning använder enzymer för att fästa en azido-moite till de tunga kedjorna av en IgG-antikropp, vilket säkerställer att antigenbindande domäner förblir oförändrade.
Skapa en etikettfärdig, platsspecifik, azidomodifierad antikropp utan långvarig och ineffektiv genetisk modifiering med hjälp av SiteClick Antibody Azido Modification Kit. SiteClick märkning använder enzymer för att specifikt fästa en azidodel till de tunga kedjorna av en IgG-antikropp, vilket säkerställer att de antigenbindande domänerna förblir oförändrade för bindning till antigenmålet. Denna platsselektivitet uppnås genom att rikta in sig på kolhydratdomänerna som finns på Fc-regionen av väsentligen alla IgG-antikroppar oavsett isotyp och värdart.
När –azido modifierats, en mängd olika SiteClick sDIBO- eller DBCO-alkynetiketter är tillgängliga för kovalent vidhäftning till antikroppen via kopparfri klickkemi under milda reaktionsförhållanden i din valfria skala. Detta ger flexibiliteten att välja olika fluorescerande etiketter för din antikropp, fästa en annan molekyl via streptavidin eller fästa din egen molekyl, såsom en oligo, läkemedel eller toxin via aminreaktiva eller amininnehållande delar beroende på din analys. Denna platsspecifika ändring med hjälp av SiteClick Märkning är ett kritiskt verktyg i utvecklingen av terapeutiska antikroppar, antikropps-läkemedelskonjugat, biologiska läkemedel och immundiagnostiska tester som kräver hög specificitet med reproducerbara märkningsreaktioner och hjälper till att säkerställa att antikroppars prestanda och funktion bevaras efter konjugering.
Funktioner av SiteClick Antibody Azido Modification Kit inkluderar:
•Innehåller allt som krävs för att azidomodifiera någon art eller isotyp av IgG-antikropp
• Lätt att följa steg-för-steg-protokoll
• Mycket effektiv, platsspecifik märkning bevarar antikroppsfunktionen och resulterar i antikroppskonjugat av hög kvalitet
• Reproducerbar märkningskemi med konsistens från parti till parti i märkningsgrad
• Optimal metod för platsspecifik märkning av terapeutiska antikroppar, antikroppsläkemedelskonjugat, biologiska läkemedel och immundiagnostik
Beställnings SiteClick Antibody Labeling Service och sDIBO-etiketter
Om du har en antikropp som anses vara ''svår att märka'' eller har förlorat aktivitet efter märkning med en konventionell metod, kontakta våra kundtjänstrepresentanter för att avgöra om SiteClick Antibody Labeling Service skulle vara rätt för din antikropp. Vi erbjuder komplett anpassad SiteClick antikroppsmärkningstjänster med möjlighet till flera detektionsmolekyler inklusive biotin, Alexa Fluor färgämnen, Qdot fluoroforer, R-PE, kelater för PET bildbehandling och många andra.
Beställningsinfo
Förvaras i kylskåp (2 –8 °C), torka ut, skydda mot ljus och får inte frysas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antibody Azido Modification Kit
Kvantitet för 100-250μ g av Ab
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C), torka ut, skydda mot ljus och får inte frysas.
Märkning Skala 100 till 250μ g
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje SiteClick
Kemisk reaktivitet Azid
Etikett eller färgämne Azid, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 488
Färg Klart
Märkningsmål Antikroppar