Läs mer
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Azido Modification Kit
Beskrivning
Create a label-ready, site-specific, azido-modified antibody without lengthy genetic modification using the SiteClick Antibody Azido Modification Kit. Use this kit to carry out a two-step conjugation process over three days. SiteClick labeling uses enzymes to attach an azido moiety to the heavy chains of an IgG antibody, ensuring the antigen-binding domains remain unaltered.
Skapa en etikettfärdig, platsspecifik, azidomodifierad antikropp utan långvarig och ineffektiv genetisk modifiering med hjälp av SiteClick Antibody Azido Modification Kit. SiteClick märkning använder enzymer för att specifikt fästa en azidodel till de tunga kedjorna av en IgG-antikropp, vilket säkerställer att de antigenbindande domänerna förblir oförändrade för bindning till antigenmålet. Denna platsselektivitet uppnås genom att rikta in sig på kolhydratdomänerna som finns på Fc-regionen av väsentligen alla IgG-antikroppar oavsett isotyp och värdart.
När –azido modifierats, en mängd olika SiteClick sDIBO- eller DBCO-alkynetiketter är tillgängliga för kovalent vidhäftning till antikroppen via kopparfri klickkemi under milda reaktionsförhållanden i din valfria skala. Detta ger flexibiliteten att välja olika fluorescerande etiketter för din antikropp, fästa en annan molekyl via streptavidin eller fästa din egen molekyl, såsom en oligo, läkemedel eller toxin via aminreaktiva eller amininnehållande delar beroende på din analys. Denna platsspecifika ändring med hjälp av SiteClick Märkning är ett kritiskt verktyg i utvecklingen av terapeutiska antikroppar, antikropps-läkemedelskonjugat, biologiska läkemedel och immundiagnostiska tester som kräver hög specificitet med reproducerbara märkningsreaktioner och hjälper till att säkerställa att antikroppars prestanda och funktion bevaras efter konjugering.
Funktioner av SiteClick Antibody Azido Modification Kit inkluderar:
•Innehåller allt som krävs för att azidomodifiera någon art eller isotyp av IgG-antikropp
• Lätt att följa steg-för-steg-protokoll
• Mycket effektiv, platsspecifik märkning bevarar antikroppsfunktionen och resulterar i antikroppskonjugat av hög kvalitet
• Reproducerbar märkningskemi med konsistens från parti till parti i märkningsgrad
• Optimal metod för platsspecifik märkning av terapeutiska antikroppar, antikroppsläkemedelskonjugat, biologiska läkemedel och immundiagnostik
Beställnings SiteClick Antibody Labeling Service och sDIBO-etiketter
Om du har en antikropp som anses vara ''svår att märka'' eller har förlorat aktivitet efter märkning med en konventionell metod, kontakta våra kundtjänstrepresentanter för att avgöra om SiteClick Antibody Labeling Service skulle vara rätt för din antikropp. Vi erbjuder komplett anpassad SiteClick antikroppsmärkningstjänster med möjlighet till flera detektionsmolekyler inklusive biotin, Alexa Fluor färgämnen, Qdot fluoroforer, R-PE, kelater för PET bildbehandling och många andra.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Antibody Azido Modification Kit |
| Kvantitet | för 1 mg Ab |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas. |
| Märkning Skala | 1 mg |
| Frakt skick | Våt is |
| Produktlinje | SiteClick |
| Kemisk reaktivitet | Azid |
| Reaktiv del | Azid |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 555 |
| Färg | Klart |
| Visa mer |