Läs mer
Invitrogen™ SiteClick™ Qdot™ Antikroppsmärkningskit
Beschreibung
Uppnå precis och reproducerbar antikroppsmärkning med SiteClick R-PE Antibody Labeling Kit. Detta kit riktar sig mot kolhydratdomäner som finns på alla IgG-antikroppar, oavsett isotyp eller värdart, och säkerställer platsselektiv märkning. De märkta antikropparna är lämpliga för flödescytometri, fluorescensavbildning och western blot-detektion.
Funktioner i SiteClick R-PE Antikroppsmärkningskit inkluderar:
- Kompletta kitet—innehåller allt som behövs för att märka 100 μg IgG-antikropp med ett enkelt, steg-för-steg-protokoll
- Site-specifik märkning—SiteClick-teknik fäster etiketter på de tunga kedjorna av IgG-antikroppar under milda förhållanden och bevarar antigenbindande domäner
- Konsekventa resultat—säkerställer den mjuka, platsselektiva fästningen till tungkedjiga N-länkade glykaner reproducerbarhet över sekventiella märkningar och olika antikroppar, utan hårda reduktionssteg
- Effektiva protokollsteg—som kräver minimal hands-on-tid
- Högkvalitativa konjugater—producerar mycket effektiva, platsspecifika och reproducerbara antikroppskonjugater
Till skillnad från traditionell amin- eller tiolmärkning, som kan påverka antigenbindande domäner eller antikroppsstruktur, SiteClick upprätthåller märkningsteknologin antikroppens integritet. Detta säkerställer att antigenbindningsställen förblir tillgängliga för målbindning, vilket ger konsekvent och reproducerbar märkning. Arbetsflödet använder kopparfri klickkemi för att kovalent koppla DIBO-moietyn till den azidmodifierade antikroppen, vilket säkerställer enhetlig märkning utan behov av reaktionsoptimering.
Med SiteClick R-PE Antibody Labeling Kit kan du tryggt uppnå konsekvent och högkvalitativ märkning varje gång.
Spezifikation
Spezifikation
| Kit Innehåll | Innehåller allt som behövs för att azido modifiera och märka 100μ g antikropp. |
| Produkttyp | Etikettsats |
| Kvantitet | 1 kit |
| Innehåll och lagring | Förvara hela kitet vid 2 till 6 C °vid mottagandet |
| Excitation/Emission | 405/655 |
| Märkningsmetod | SiteClick Märkningssystem |
| Märkning Skala | 100μ g |
| Frakt skick | Våt is |
| Produktlinje | Qdot, SiteClick |
| Etikett eller färgämne | Qdot 655 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.