Läs mer
Invitrogen™ SiteClick™ Antikroppsmärkningssatser
Produktkod. 15168735
Etikett eller färgämne:
Qdot 525
Qdot 565
Qdot 585
Qdot 605
Qdot 625
Qdot 655
Qdot 705
Qdot 800
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15168735
Brand: Invitrogen™ S10452
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Generera ljust märkta antikroppar för flödescytometri, fluorescensavbildning eller western blot-detektion med SiteClick™ Qdot™ R-PE och biotinantikroppsmärkningssatser.
Generera perfekt märkta antikroppar med SiteClick R-PE, Qdot , eller Biotin Antibody Labeling Kit. Platsselektivitet uppnås genom att rikta in sig på kolhydratdomänerna som finns på i stort sett alla IgG-antikroppar, oavsett isotyp och värdart. Beroende på etiketten, resultatet SiteClick R-PE, Qdot , eller biotinkonjugerad antikropp kan användas i flödescytometri, fluorescensavbildning eller Western blot-detektion. Varje kit innehåller allt som behövs för att märka 100μ g IgG-antikropp med ett steg-för-steg-protokoll som är lätt att följa. Uppnå mycket effektiv, platsspecifik och reproducerbar märkning med SiteClick R-PE, Qdot , eller Biotin Antibody Labeling Kit.
Konventionell amin- eller tiolmärkningskemi kan resultera i märkning av den antigenbindande domänen eller äventyra strukturen hos en antikropp. SiteClick märkningsteknologin fäster emellertid märkningen under milda förhållanden till de tunga kedjorna av en IgG-antikropp, vilket säkerställer att de antigenbindande domänerna förblir tillgängliga för bindning till ditt antigenmål. Därför att SiteClick Märkningssatser möjliggör enkel och skonsam platsselektiv fästning av detektionsmolekyler till tunga N-länkade glykaner— långt från den antigenbindande domänen— utmärkt reproducerbarhet uppnås under sekventiell märkning, såväl från antikropp till antikropp. Inga hårda reduktionssteg krävs, och antikroppsmärkning är konsekvent och reproducerbar varje gång den utförs.
De SiteClick R-PE, Qdot , eller Biotin Antibody-märkning arbetsflödet består av tre steg:
1. modifiering av antikroppskolhydratdomän,
2. azidbindning till antikroppen och
3. konjugering med den DIBO-modifierade etiketten.
Detta arbetsflöde använder kopparfri klickkemi för att kovalent länka etiketten som innehåller DIBO-delen med den azidmodifierade antikroppen. Märkning av antikroppar med SiteClick antikroppsmärkningssystem ger dig förtroende för att antikroppen kommer att märkas på samma sätt varje gång, utan behov av reaktionsoptimering. Detta innebär att samma antal färgämnen är fästa till varje molekyl, antigenbindningsstället bevaras och samma resultat uppnås varje gång.
Viktiga egenskaper hos SiteClick Qdot Antikroppsmärkningssatser:
•Inkludera allt som krävs för att märka 100μ g –IgG-antikropp (100 250μ g IgG-antikropp med SiteClick Biotin Antibody Labeling Kit)
• Lätt att följa steg-för-steg-protokoll som bara kräver några timmars praktisk tid att slutföra.
•Mycket effektiv, platsspecifik, reproducerbar märkningskemi resulterar i högkvalitativa antikroppskonjugat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kit Innehåll Innehåller allt som behövs för att azido modifiera och märka 100μ g antikropp.
Produkttyp Etikettsats
Kvantitet 1 kit
Innehåll och lagring Förvara hela kitet vid 2 till 6 C °vid mottagandet
Excitation/Emission 405/625
Märkningsmetod SiteClick Märkningssystem
Märkning Skala 100μ g
Frakt skick Våt is
Produktlinje Qdot , SiteClick
Etikett eller färgämne Qdot 625
Färg Långt-röd
Märkningsmål IgG
Filtertyp Qdot 525-800
Flödescytometerlaserlinjer UV, Violett, Blå, Grön, Gul