Läs mer
Invitrogen™ SiteClick™ Duett- och kvartett-antikroppsmärkningskit
Description
SiteClick Duet- och Quartet-antikroppsmärkningskit används för att skapa märkningsklara, platsspecifika, azidomodifierade antikroppar utan långvariga genetiska modifieringar. Vår enzymdrivna SiteClick märkning fäster exakt en azido-moiet till de tunga kedjorna av IgG-antikroppar, vilket bevarar antigenbindande domäner för optimal målbindning. Denna platsselektivitet riktar sig mot kolhydratdomäner i Fc-regionen, tillämpliga på alla IgG-antikroppar oavsett isotyp eller värdart.
SiteClick Quartet Antibody Labeling Kit erbjuder upp till fyra laster per antikropp (DOS 4) på mindre än 24 timmar, medan SiteClick Duet Antibody Labeling Kit möjliggör montering av två nyttolaster (DOS 2) på endast 4 timmar.
Funktioner i SiteClick Duet- och Quartet-antikroppsmärkningskits inkluderar:
- Modifiera vilken IgG-antikroppsart eller isotyp som helst med ett komplett kit
- Följ ett kort, rakt och tydligt protokoll
- Bevara antikroppsfunktionen med effektiv, platsspecifik märkning
- Uppnå konsekventa resultat med reproducerbar märkningskemi
- Utveckla terapeutiska antikroppar, antikropps-läkemedelskonjugater, antikropps-oligokonjugater, bispecifika antikroppar och immunodiagnostik
När azido-modifierat är du bland olika SiteClick sDIBO- eller DBCO-alkyne-etiketter för kovalent fästning via kopparfri klickkemi under milda förhållanden. Njut av flexibiliteten att välja olika fluorescerande etiketter, inklusive Alexa Fluor, pHrodo, och LysoLight färgämnen, eller att konjugera andra molekyler som biotin, oligos, toxiner eller nedbrytare.
SiteClick Märkning är användbart för att utveckla terapeutiska antikroppar, antikropps-läkemedelskonjugater, biologiska läkemedel och immunodiagnostiska tester, vilket hjälper till att säkerställa hög specificitet, reproducerbar märkning och bevarad antikroppsprestanda.
Anpassad SiteClick antikroppsmärkningstjänst
Lås upp hela potentialen hos dina antikroppar med vår anpassade SiteClick antikroppsmärkningstjänst och anpassade etiketter. Om konventionella metoder har misslyckats eller minskat din antikropps aktivitet kan vårt expertteam hjälpa dig. Vi erbjuder SiteClick-kompatibla etiketter i bulkformat och specialanpassad märkning med olika detektionsmolekyler, inklusive Alexa Fluor, LysoLight, och pHrodo färgämnen, samt biotin och R-PE.
Intresserad av att använda SiteClick teknik utöver din interna forskning? Låt oss hjälpa dig att använda detta i din produktproduktion och tjänster. Vänligen fråga om licensmöjligheter för dina kommersiella applikationer.
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Antikroppsproduktion och märkning |
| Produkttyp | Kvartett-antikroppsmodifieringskit |
| Kvantitet | 100 μg |
| Tillräckligt för | 1 Märkning |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (utrustning) | Bänkcentrifug |
| Märkningsmetod | Klicka på Kemi |
| Frakt skick | Våt is |
| Produktlinje | SiteClick |
| Reaktiv del | Azide |
| Show More |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.