Läs mer
Invitrogen™ SiteClick™ sDIBO Alkynkit för antikroppsmärkning
Produktkod. 17173783
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 647
Biotin
Primär amin
pHrodo Deep Red
pHrodo Röd
Märkning Skala:
1 mg
100-250μ g
5 mg
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
5mg
Varje
Produktkod. 17173783
Brand: Invitrogen™ S10908
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fäst enkelt Alexa Fluor™ pHrodo™ och Biotin sDIBO Alkyn taggar till azido-modifierade antikroppar med hjälp av SiteClick™ kemi.
Generera platsspecifika märkta antikroppskonjugat med SiteClick sDIBO-alkyner för antikroppsmärkning. Vår SiteClick sDIBO Antibody Labeling kit är optimerade för att användas tillsammans med SiteClick Azido modifieringssatser (S20026, S10900 eller S10901 säljs separat) och innehåller tillräckligt med reagens för att utföra en konjugeringsreaktion av en SiteClick sDIBO Alkynetikett med 100μ g, 1 mg eller 5 mg azidomodifierad IgG-antikropp. De SiteClick sDIBO Alkynes for Antibody Labeling använder kopparfri klickkemi för att kovalent länka en dibensocyklooktyn (sDIBO) märkt Alexa Fluor färga, pHrodo färgämne eller biotin till en azidomodifierad antikropp. Märkningen, när den är fäst vid antikroppen, är belägen långt borta från dess antigenbindande domän.
Skapa dina egna kovalent märkta antikroppskonjugat med hjälp av SiteClick sDIBO Alkynetiketter, som är avsedda för användning med azidomodifierade antikroppar. SiteClick sDIBO Alkyne Antibody Labeling Kits inkluderar sDIBO Alkyne och antikroppskoncentratorn, vilket möjliggör kopparfri kovalent vidhäftning av Alexa Fluor och pHrodo färgämnen, biotin eller valfria molekyler. När den används med SiteClick Antibody Azido Modification Kit (tillgänglig separat som Cat. No. S20026, S10900, S10901), märkning sker på de tunga kedjans N-kopplade glykanerna, långt borta från den antigenbindande domänen, vilket möjliggör utmärkt reproducerbarhet mellan separata märkningsreaktioner och flera antikroppsarter och subtyper. De SiteClick sDIBO-alkynkit för antikroppsmärkning är optimerade för konjugeringsreaktioner, kovalent länkar 100μ g, 1 mg eller 5 mg azidmodifierad IgG-antikropp.
De SiteClick Antibody Azido Modification Kit (kat.nr. S20026, S10900, S10901) rekommenderas för att fästa en aziddel till de tunga kedjorna av en omärkt IgG-antikropp. Andra konstruerade antikroppar innehållande azidogrupper är också lämpliga.
När den används i kombination med SiteClick Antibody Azido Modification Kit, den SiteClick sDIBO alkynkit för antikroppsmärkning ger dig möjlighet att prova olika fluorescerande märkningar för din antikropp, fästa andra molekyler via streptavidin eller fästa din egen molekyl via aminreaktiva delar, beroende på din analys. Våra sDIBO-alkyner är förbättrade versioner av DIBO-cyklooktyner, vilket ger konjugat som är mindre ''klibbiga'' och avger lägre signalbakgrund i biologiska prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet för 5 mg Ab
Kit Innehåll Innehåller 1 injektionsflaska SiteClick pHrodo iFL Röd sDIBO-alkyn för antikroppsmärkning, 1 injektionsflaska med DMSO och 1 antikroppskoncentrator
Filtertyp RFP, Texas Red
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Azid
Flödescytometerlaserlinjer Blå, Gul
Märkningsmetod Klicka på Kemi
Märkning Skala 5 mg
Frakt skick Våt is
Reaktiv del sDIBO Alkyn
Etikett eller färgämne pHrodo Röd
Färg Rött
Produktlinje pHrodo, SiteClick
Märkningsmål Azido-modifierade antikroppar
Excitation/Emission 560/585 nm