Läs mer
Fytosteroler, praktisk kvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406272 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406272 500 g 500g
11496262 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406272 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210288690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3905.00 SEK
    3715.61 SEK / 500g
    Save 189.39 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 83-46-5
Molekylformel C29H50O
Molekylvikt (g/mol) 414.718
InChI-nyckel KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Synonym 22,23-dihydrostigmasterol, α-Dihydrofucosterol, 24β-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etyl-6-metylheptan-2-yl]-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-cyklofena-hydro-ena-hydro-17-dode-en-hydro-ena-hydro-3
LEDER CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phytosterols
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Formel vikt 414.7
Kvalitet Praktisk
Fysisk form Pulver