Läs mer
Sivelestat Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sivelestat Sodium |
| CAS | 150374-95-1 |
| Molekylformel | C20H21N2NaO7S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[2-[[[4-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)phenyl]sulfonyl]amino]benzoyl]-glycine Monosodium Salt, ONO 5046-Na, Sodium Sivelestat |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O7S.Na/c1-20(2,3)19(26)29-13-8-10-14(11-9-13)30(27,28)22-16-7-5-4-6-15(16)18(25)21-12-17(23)24;/h4-11,22H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,23,24);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CC(C)(C)C(=O)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2C(=O)NCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-[[2-[[4-(2,2-dimethylpropanoyloxy)phenyl]sulfonylamino]benzoyl]amino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.44 |
| Formel vikt | 456.0967 |