Läs mer
Masterflex™ Sexkanals sprutpump
Produktkod. 11759889
Flödeshastighet:
22,3 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11759889
Brand: Masterflex™ 9002436
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sexkanalspump för att dra ut och infundera
Programmeringsfunktioner:
  • Programmeringskommandon möjliggör utmatning av en specificerad mängd, automatiska hastighetsändringar, riktningsändringar, programmerade pauser, extern eller användarinmatning samt sändning eller mottagning av signaler från annan utrustning.
  • Icke-flyktigt minne återställer alla inställningsparametrar och pumpprogrammet när pumpen slås på.
  • En ljudsignal kan programmeras för att varna när ett larmtillstånd inträffar eller pumpprogrammet slutförs.
  • Sprutspolningsläget infunderar eller fyller på sprutan med högsta hastighet för att tömma luft från slangen eller för att fylla sprutan.
  • Mångsidiga pumpfunktioner tillåter infusion eller uttagμ l/timme,μ l/min, ml/timme och ml/min.
Kommunikationsfunktioner:
  • Nätverk upp till 100 pumpar från en enda kommunikationsport på en dator.
  • Nätverkskommunikationsprotokoll tillåter möjligheten att skicka en nätverksburstöverföring samtidigt till 10 pumpar i nätverket utan fördröjning, vilket resulterar i konsekventa laboratorieinställningar.
  • Valfritt kommunikationsprotokoll använder felkontroll för att säkerställa helt tillförlitliga signalöverföringar genom att eliminera fel orsakade av frånkopplingar eller elektromagnetiska störningar.
Specifikationer
Spänning 230 V
Flödeshastighet 22,3 ml/min.
Kapacitet (metrisk) 6 x 60 mL
Mått (L x B x H) Exteriör 15,25 tum X 10,5 tum X 4,75 tum
Antal kanaler 6