Läs mer
Sex element ädla metaller - Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru för ICP 100mg/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Six Elements (Precious Metals) |
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Au,Ir,Pd,Pt,Rh,Ru |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 100 mg/L |
| Typ | ICP Multi-element Standard Solution |
| Element | Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru |
| Lösningsmedel eller matris | 10% HCl |
| Kvantitet | 500 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Multi-element Standard Solution for ICP. 6 Components in HCl 10% (MS 004)
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .