Learn More
SJ-172550, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477108
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16477108 10 mg
16463147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16477108 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16664
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress SJ-172550 is a small molecule inhibitor of MDMX; competes for the wild type p53 peptide binding to MDMX with an EC50 of 5 μM.
SJ-172550 is a small molecule inhibitor of MDMX
Spezifikation
Kemiskt namn eller material SJ-172550
CAS 431979-47-4
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21ClN2O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (77.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(/C1=C/C2=CC(Cl)=C(OCC(OC)=O)C(OCC)=C2)N(N=C1C)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 428.87
Formel vikt 428.87
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.