Läs mer
SJ000291942, MedChemExpress
Beskrivning
SJ000291942 is an activator of the canonical bone morphogenetic proteins (BMP) signaling pathway. BMPs are members of the transforming growth factor beta (TGFβ) family of secreted signaling molecules.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SJ000291942 |
| CAS | 425613-09-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H15FN2O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (471.25 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(F)C([N+]([O-])=O)=C1)COC2=CC=C(CC)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.3 |
| Formel vikt | 318.3 |
| Visa mer |