Läs mer
SJ572403, MedChemExpress
Beskrivning
SJ572403 (SJ403) is an inhibitor of disordered protein p27(Kip1). p27(Kip1) is a regulator of the CDKs that control eukaryotic cell division.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SJ572403 |
| CAS | 19970-45-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H17N5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | SJ403 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 13.89 mg/mL (50.45 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(C1=C(C2=O)N3C(N(C(C)=C3C)CC)=N1)C)N2C |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.31 |
| Visa mer |