Läs mer
(+)-SJ733, MedChemExpress
Produktkod. 16497636
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497636 100 mg -
16490268 5 mg -
16471829 1 mg -
16457808 10 mg 10mg
16413767 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19556
MedChemExpress (+)-SJ733 is an anti-malaria agent which can also inhibit Na+-ATPase PfATP4.
(+)-SJ733 is an anti-malaria agent which can also inhibit Na+-ATPase PfATP4.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-SJ733
Fysisk form Solid
CAS 1424799-20-1
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H16F4N4O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SJ000557733
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (106.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H](C1=C2C=CC=C1)[C@@H](C3=CC=CN=C3)N(CC(F)(F)F)C2=O)NC4=CC=C(F)C(C#N)=C4
Molekylvikt (g/mol) 468.4
Formel vikt 468.4
Procent renhet 99.11%