Läs mer
SJB2-043, MedChemExpress
Produktkod. 16486798
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486798 10 mg 10mg
16476916 100 mg 100mg
16469347 5 mg -
16412877 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16486798 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15757
MedChemExpress SJB2-043 is an inhibitor of the native USP1/UAF1 complex with IC50 of 544 nM.
SJB2-043 is an inhibitor of the native USP1/UAF1 complex with IC50 of 544 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SJB2-043
Fysisk form Solid
CAS 63388-44-3
Färg Deep Green
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H9NO3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 3.33 mg/mL (12.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(N=C(C3=CC=CC=C3)O2)C(C4=CC=CC=C41)=O
Molekylvikt (g/mol) 275.26
Formel vikt 275.26
Procent renhet 99.25%