Läs mer
SJB3-019A, MedChemExpress
Beskrivning
SJB3-019A is a potent and novel USP1 inhibitor, 5 times more potent than SJB2-043 in promoting ID1 degradation and cytoxicity in K562 cells with IC50 of 0.0781 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SJB3-019A |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2070015-29-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H8N2O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (36.20 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C2=C(OC(C3=CC=CN=C3)=N2)C(C4=CC=CC=C41)=O |
| Visa mer |