missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SJF 0628

Beskrivning
SJF 0628 is a potent, high affinity and mutant-selective Degrader (PROTAC™) of BRAF, comprising a ligand for the von Hippel Lindau E3 ligase joined by a piperazine linker to the BRAF kinase inhibitor vemurafenib. SJF 0628 induces degradation of all 3 classes of BRAF mutant in BRAF-dependent cancer cells without inducing degradation of the BRAFWT protein. The product degrades mutant BRAFV600E in BRAF-driven cancer cell lines (DC50 = 6.8 nM - 28 nM). SJ 0628 inhibits phosphorylation of MEK and ERK in SK-MEL-28 cells (DC50 = 10 nM) and inhibits cell growth in mutant-BRAF driven cancer cells (EC50 = 37 nM).
SJF 0661 negative control (Cat. No. 7464) also available.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2 S,4 R)-1-(-2-(2-(4-(4-(3-(2,6-Difluoro-3-(propylsulfonamido)benzoyl)-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)phenyl)piperazin-1-yl)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 2413035-41-1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Active Degraders |
| Molekylformel | C51H57F2N9O7S2 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?