missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SJF 8240

Beskrivning
SJF 8240 is a c-MET PROTAC™Degrader. Comprises MET inhibitor foretinib (GSK 1363089; Cat. No. 6056) joined by a linker to a von Hippel-Lindau (VHL) recruiting ligand. Degrades c-MET within 6 hours in vitro. Inhibits agonist-driven AKT phosphorylation and GTL16 cell proliferation (IC50 = 66.7 nM). Also degrades exon-14-deleted c-MET in Hs746T cells. PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Fluoro-4-((7-(3-(3-(3-((-1-((2 S,4 R)-4-hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-3-oxopropoxy)propoxy)propoxy)-6-methoxyquinolin-4-yl)oxy)phenyl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dic |
| CAS | 2230821-68-6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Active Degraders |
| Molekylformel | C58H65F2N7O11S |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?