missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SJG-136, MedChemExpress
Beskrivning
SJG-136 is a DNA cross-linking agent, with an XL50 of 45 nM for pBR322 DNA. SJG-136 has potent antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SJG-136 |
| CAS | 232931-57-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H32N4O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | NSC-694501 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (59.88 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N2[C@@H](CC(C2)=C)C=NC3=CC(OCCCOC4=C(OC)C=C(C(N(CC(C5)=C)[C@@H]5C=N6)=O)C6=C4)=C(OC)C=C31 |
| Molekylvikt (g/mol) | 556.61 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?