missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SK 216

Beskrivning
SK 216 is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Inhibits VEGF-induced migration and tube formation in HUVECs. Also attenuates TGF-β dependent epithelial-mesenchymal transition and fibroblast to myofibroblast differentiation in vitro. Reduces size and weight of subcutaneous tumors, and inhibits metastasis and angiogenesis in vivo. Reduces bleomycin-induced pulmonary fibrosis in vivo. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[5-[[6-[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-benzoxazolyl]-2-naphthalenyl]oxy]pentyl]propanedioic acid disodium salt |
| CAS | 654080-03-2 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C29H29NO6Na2 |
| Formel vikt | Observed MW: 533.52 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?