missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SK-216, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SK-216 |
| CAS | 654080-03-2 |
| Molekylformel | C29H29NNa2O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Sodium 2-(5-((6-(5-(tert-Butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)naphthalen-2-yl)oxy)pentyl)malonate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31NO6.2Na/c1-29(2,3)21-11-13-25-24(17-21)30-26(36-25)20-9-8-19-16-22(12-10-18(19)15-20)35-14-6-4-5-7-23(27(31)32)28(33)34;;/h8-13,15-17,23H,4-7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,33,34);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | O=[N+]([O-])C(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 533.52 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?