Läs mer
Tocris Bioscience™ SK 575-NEG
Beskrivning
SK 575-NEG is the negative control for SK 575 (Cat. No. 7583).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-(4-(2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzoyl)piperazin-1-yl)-N-(2-((2-(1-methyl-2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)ethyl)-12-oxododecanamide |
| CAS | 2523017-04-9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Active Degrader Negative Controls |
| Molekylformel | C48H55FN8O8 |
| Renhet | 0.98 |