Läs mer
Tocris™ SK 609
Produktkod. p-7199095
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Produktkod. 18749446
Brand: Tocris™ 7039/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dopamine D3 receptor biased agonist
SK 609 is a dopamine D3 receptor biased agonist. Preferentially signals via the G protein-dependent pathway (EC50 values for G protein and β-arrestin-dependent signaling are 1.1 and 50.2 μM, respectively). Exhibits selectivity for D3 over D2 receptors. Improves motor deficits in rodent Parkinson's disease models and ameliorates L-DOPA (Cat. No. 3788) induced abnormal involuntary movements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-α-methyl-benzenepropanamine hydrochloride
CAS 1092797-77-7
Kvantitet 25 mg
Mål Dopamine D3 Receptor Agonists
Molekylformel C10H14ClN.HCl
Formel vikt 3333
Renhet 98%