Läs mer
Tocris Bioscience™ (+)-SK&F 10047 hydrochloride
Beskrivning
(+)-SK&F 10047 hydrochloride is a prototypical σ1 receptor agonist. Behaviorally active in animal models of memory and stress.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,6S,11S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(2-propenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol hydrochloride |
| CAS | 133005-41-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Sigma1 Receptor Agonists |
| Molekylformel | C17H23NO.HCl |
| Renhet | 0.98 |