Läs mer
SK1-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16484686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484686 100 mg
16460909 1 mg
16456307 5 mg
16409996 50 mg
16403588 10 mg
16402786 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16484686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101805
MedChemExpress SK1-IN-1 is a potent sphingosine kinase 1 (SPHK1) inhibitor with an IC50 of 58 nM.
SK1-IN-1 is a potent sphingosine kinase 1 (SPHK1) inhibitor with an IC50 of 58 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SK1-IN-1
CAS 1218816-71-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H30N4O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.94 mM)
LEDER O=C([C@H]1NCC[C@@H]1O)N[C@H](C2=CC=C(C3=NOC(CCC4CCCC4)=N3)C=C2)C
Molekylvikt (g/mol) 398.5
Formel vikt 398.5
Procent renhet 98.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease