Läs mer
SKA-121, MedChemExpress
Produktkod. 16490477
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490477 50 mg -
16426827 5 mg 5mg
16425096 100 mg -
16424128 10 mg -
16402966 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107414
MedChemExpress SKA-121 is a selective KCa3.1 activator. SKA-121 exhibits EC50s of 109 nM and 4.4 μM for KCa3.1 and KCa2.3, respectively.
SKA-121 is a selective KCa3.1 activator. SKA-121 exhibits EC50s of 109 nM and 4.4 μM for KCa3.1 and KCa2.3, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SKA-121
Fysisk form Solid
CAS 1820708-73-3
Färg Pink
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H10N2O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 42.86 mg/mL (216.22 mM)
LEDER NC1=NC2=CC(C)=C3C=CC=CC3=C2O1
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Formel vikt 198.22
Procent renhet 98.64%