Läs mer
SKA-31, MedChemExpress
Beskrivning
SKA-31 is a potent potassium channel activator with EC50s of 260 nM, 1.9 μM, 2.9 μM, and 2.9 μM for KCa3.1, KCa2.2, KCa2.1 and KCa2.3, respectively. SKA-31 potentiates endothelium-derived hyperpolarizing factor response and lowers blood pressure.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SKA-31 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 40172-65-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H8N2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (749.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC2=C3C=CC=CC3=CC=C2S1 |
| Visa mer |