Läs mer
Thermo Scientific™ SkanIt™ Programvara för mikroplattläsare
Produktkod. 15340797 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
SkanIT SW (Drug Discovery Edition)
SkanIt SW (Research Edition)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15340797 SkanIT SW (Drug Discovery Edition) Varje
15330797 SkanIt SW (Research Edition) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15340797 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5187149
I lager
Styrning och datahantering av mikroplattläsare är enkel och intuitiv med SkanIt Programvara som ger utmärkt användbarhet och flexibilitet även för de mest utmanande mikroplattanalyserna. SkanIt programvara hjälper dig att optimera din forskning med ett lättläst visuellt arbetsflöde, enkel dataanalys och flexibla exportmöjligheter.
Med SkanIt Programvara, du har full kontroll över instrumentinställningarna för alla dina Thermo Scientific™ mikroplattläsare. SkanIt™ programvaran stöder optimal användning av instrumentets funktioner, erbjuder visuella arbetsflödesinställningar och enkel dataminskning och export. Användningen är enkel och okomplicerad även för nya användare som bara behöver grundläggande läsförmåga. SkanIt Programvaran finns i två upplagor: en forskningsutgåva för forskare som arbetar inom biovetenskaplig forskning och en läkemedelsupptäcktsutgåva med funktioner för överensstämmelse med FDA 21 CFR Part 11. SkanIt Mjukvaruuppgraderingspaketet är speciellt utformat för att stödja utgått Thermo Scientific Fluoroskan , Fluoroskan FL, och Luminoskan mikroplattläsare för att möjliggöra användningen av SkanIt programvara och USB anslutning mellan instrument och PC.
Nedan listas nyckelfunktioner för SkanIt Programvara
  • Mjukvaruplattform för flera instrument kompatibel med alla Thermo Scientific mikroplattläsare
  • Open license-programvara för obegränsad installation på flera datorer
  • Forskningsversion för biovetenskap; Drug Discovery Edition med funktioner för överensstämmelse med FDA 21 CFR Part 11
  • Tillgängliga språk för användargränssnittet: Engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, italienska, ryska, japanska och kinesiska
  • Robotic automation gränssnitt
  • Sökbar SkanIt Molnbibliotek med färdiga protokoll inklusive beräkningar
  • Mätsessioner är lätta att ställa in och navigera i
  • Intuitivt virtuellt pipetteringsverktyg hjälper till att definiera plattlayouten
  • Kan utföra endpoint-, kinetisk-, spektral-, bottenavläsande multipunkts- och kinetisk-spektrala mätningar
  • Bygg in beräkningar för snabb, korrekt dataanalys inklusive, men inte begränsat till:
    • Parallell linjeanalys
    • Enzymkinetik K m och Vmax
    • Z-faktor
    • Linjär och logistisk kurva passar med extrapolering
  • En- eller multipelvåglängdsmätningar och multiteknologisk mätkapacitet
  • Dataöverföring till en excel-fil med ett enda klick
  • Manuell eller automatisk dataexport till filformaten .xlsx, .pdf, .xml och .txt
  • Automatisk mätdata laddas in i en fördefinierad Excel mallfil
  • SkanIt Programvaruuppgraderingspaketet är kompatibelt med den utgående Fluoroskan , Fluoroskan FL, Multiskan Sky, Multiskan GÅ och Luminoskan mikroplattläsare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Programvara för mikroplattläsare
Inkluderar SkanIT SW (Drug Discovery Edition)
För användning med (utrustning) Varioskan LUX, Varioskan ALF, Fluoroskan, Fluoroskan FL, Luminoskan, Multiskan Sky, Multiskan SkyHög, Multiskan FC, Multiskan GÅ