Läs mer
Skatole, MedChemExpress
Produktkod. 16429326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16429326 100 mg
1 options
Produktkod. 16429326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW007355
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Skatole is produced by intestinal bacteria, regulates intestinal epithelial cellular functions through activating aryl hydrocarbon receptors and p38.
Skatole is produced by intestinal bacteria, regulates intestinal epithelial cellular functions through activating aryl hydrocarbon receptors and p38.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Skatole
CAS 83-34-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H9N
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-Methylindole 3-Methyl-1H-indole
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (762.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CNC2=CC=CC=C12
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Formel vikt 131.17
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism