Läs mer
Skepinone-L, MedChemExpress
Produktkod. 16492537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492537 50 mg -
16449027 5 mg 5mg
16446438 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16492537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Skepinone-L (CBS3830) is a selective p38 mitogen-activated protein kinase inhibitor.
Skepinone-L (CBS3830) is a selective p38 mitogen-activated protein kinase inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Skepinone-L
CAS 1221485-83-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H21F2NO4
Kvantitet 50 mg
Synonym CBS3830
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (117.53 mM)
LEDER O=C1C2=CC(OC[C@@H](CO)O)=CC=C2CCC3=C1C=CC(NC4=CC=C(C=C4F)F)=C3
Molekylvikt (g/mol) 425.42
Formel vikt 425.42
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation