missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Skepinone-L, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Skepinone-L |
| CAS | 1221485-83-1 |
| Molekylformel | C24 H21 F2 N O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[(2,4-Difluorophenyl)amino]-7-[(2R)-2,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21F2NO4/c25-16-4-8-23(22(26)10-16)27-17-5-7-20-15(9-17)2-1-14-3-6-19(11-21(14)24(20)30)31-13-18(29)12-28/h3-11,18,27-29H,1-2,12-13H2/t18-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)COc1ccc2CCc3cc(Nc4ccc(F)cc4F)ccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 3-(2,4-difluoroanilino)-9-[(2R)-2,3-dihydroxypropoxy]-5,6-dihydrodibenzo[1,2-e:2',1'-f][7]annulen-11-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.4246 |
| Formel vikt | 425.1439 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?