Läs mer
Tocris Bioscience™ SKF 38393 hydrobromide
Beskrivning
Prototypical D1-like dopamine receptor selective partial agonist (Ki values are 1, ∽ 0.5, ∽ 150, ∽ 5000 and ∽ 1000 nM for D1, D5, D2, D3 and D4 receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SKF 38393 hydrobromide |
| CAS | 20012-10-6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C16H18BrNO2 |
| Fysisk form | Solid |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.229 |