Läs mer
SKF 38393 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16475906
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475906 100 mg -
16461447 50 mg 50mg
16451636 500 mg -
16411046 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475906 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12520A
MedChemExpress SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.
SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SKF 38393 hydrochloride
CAS 62717-42-4
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H18ClNO2
Kvantitet 100 mg
Synonym (±)-SKF-38393 hydrochloride SKF-38393A
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (116.53 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (34.27 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CNCCC2=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 291.77
Formel vikt 291.77
Procent renhet 98.22%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease