Läs mer
SKF-525A hydroklorid, TRC
Produktkod. 30012850
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012850 100 mg
30011415 250 mg
30003926 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012850 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS550000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-68-0
Molekylformel C23 H31 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 389.96
Synonym Benzeneacetic acid, α-phenyl-α-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, α-phenyl-α-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Valeric acid, 2,2-diphenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2,2-diphenylvalerate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylpentanoate hydrochloride, Proadifen hydrochloride, RP 5171, SKF 525, SKF 525A, U 5446, β-Diethylaminoethyl diphenylpropylacetate hydrochloride
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etyl 2,2-difenylpentanoat; hydroklorid
LEDER Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Proadifen Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
Formel vikt 389.2122
Procent renhet >95%