Läs mer
Tocris Bioscience™ SKF 81297 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18024162
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18024162 10 mg
18065032 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18024162 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1447/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3180.00 SEK
    3006.15 SEK / 10mg
    Save 173.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
D1 agonist
Dopamine D1-like receptor agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67287-39-2
Molekylformel C16H17BrClNO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SKF 81297 hydrobromide
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 370.67
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 370.671