Läs mer
Tocris Bioscience™ SKF 83822 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18074532
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18074532
Brand: Tocris Bioscience™ 2075/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Selective D1-like agonist
High affinity, selective dopamine D1-like receptor agonist. Ki values are 3.2, 3.1, 186, 66, 335, 1167, 1251 and 1385 nM at recombinant D1, D5, D2, D3, D4, 5-HT2A, α1A and α1B receptors respectively. Stimulates adenylyl cyclase (EC50 = 65 nM) but not phosphoinositide hydrolysis. Induces extreme arousal and hyperlocomotion following subcutaneous administration in monkeys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74115-10-9
Molekylformel C20H23BrClNO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SKF 83822 hydrobromide
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 424.76
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 424.763