Läs mer
Thermo Scientific Chemicals SKF-96365 hydroklorid, 99+ %
Produktkod. 15483619
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483619 10 mg 10mg
15493619 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483619 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60937.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Inhibits receptor-mediated calcium influx
Hämmar receptormedierat kalciuminflöde
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130495-35-1
Molekylformel C22H26N2O3·HCl, C22H27ClN2O3
Synonym 1-[2-(4-metoxifenyl)-2-[3-(4-metoxifenyl)propoxi]etyl]imidazol
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Vitt
För användning med (applikation) Hämmar receptormedierat kalciuminflöde
Analysera ≥99 %
Formel vikt 402,92 g/mol
Löslighet Löslig till 100 mM i vatten
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
InChI-nyckel FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYNA-N
LEDER [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCCOC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
IUPAC-namn hydrogen 1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]-1H-imidazole chloride
Molekylvikt (g/mol) 402.92
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.