Läs mer
SKF89976A hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
SKF89976A hydrochloride is a selective GABA transporter (GAT-1) inhibitor with IC50s of 0.28 μM, 137.34 μM and 202.8 μM for GAT-1, GAT-2 and GAT-3 in CHO cells, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SKF89976A hydrochloride |
| CAS | 85375-15-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H26ClNO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | d,l-SKF89976A hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (268.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (53.78 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1CN(CC/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3)CCC1)O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.9 |
| Visa mer |