Läs mer
SKI II, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SKI II |
| CAS | 312636-16-1 |
| Molekylformel | C15H11ClN2OS |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | SKI 2, 4-[[4-(4-Chlorophenyl)-2-thiazolyl]amino]phenol, Sphingosine Kinase Inhibitor 2, SPHK I2 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2OS/c16-11-3-1-10(2-4-11)14-9-20-15(18-14)17-12-5-7-13(19)8-6-12/h1-9,19H,(H,17,18) |
| LEDER | Oc1ccc(Nc2nc(cs2)c3ccc(Cl)cc3)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]amino]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.78 |
| Formel vikt | 302.0281 |