Läs mer
Skimmin, MedChemExpress
Beskrivning
Skimmin (Umbelliferone glucoside) is a coumarin found in Hydrangea paniculata, inhibits immune complex deposition, with anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Skimmin |
| CAS | 93-39-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H16O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Umbelliferone glucoside |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (308.38 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=CC2=CC=C(O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)C=C2O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.28 |
| Visa mer |