Läs mer
Hanna Instruments™ Bärbar hud pH-mätare
Beskrivning
Denna bärbara pH- och temperaturmätare är designad speciellt för analys av hud. Automatisk kalibrering utförs vid en eller två punkter med två uppsättningar buffertar. Alla kalibrerings- och mätvärden kompenseras automatiskt för temperaturvariationer. LCD-skärmen med delad nivå visar både pH- och temperaturavläsningar, tillsammans med indikatorer för avläsning av stabilitet, batteriprocent och kalibreringsinstruktioner.
HI99181 använder den förstärkta pH-elektroden HI1414D/50 med glaskropp. Denna specialiserade elektrod har en integrerad temperatursensor och en platt avkänningsspets som ger optimal ytkontakt för hudmätning. Den öppna korsningen ger exakta, stabila avläsningar.
- Vattentät: Klassad IP67-kompatibel, för nedsänkning i upp till 1 m vatten i 30 minuter
- Automatisk kalibrering: En- eller tvåpunktskalibrering är automatisk till två valbara buffertuppsättningar
- Automatisk temperaturkompensation: Integrerad temperatursensor
- LCD-skärm på flera nivåer och handledning på skärmen för inställning och kalibrering
- Batterifelförebyggande system: Mätaren stängs av automatiskt om effektnivån är för låg
- Batterilivsindikator: Batteriprocentnivån visas vid start
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | platt spets pH-/temperatursond, pH 4,01 / 7,01 buffertlösningspåsar, elektrodrengörings- och desinfektionslösning, elektrodrengöringslösning, batterier, instruktioner, hård bärväska |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C (upp till 60 °C); ±1,0 °C (utanför),± 1 °F (upp till 140 °F); |
| Noggrannhet (pH) | ±0,02 |
| Kalibrering | Automatisk |
| Område (pH) | -2 till 16 |
| Upplösning (pH) | 0.01 |
| Kalibreringspunkter | 1 eller 2 |
| Temperaturområde (metriskt) | -5,0 °C till +105,0 °C |
| Temperaturområde (engelska) | 23,0 °F till 221,0 °F |
| Upplösning (temperatur) | 0,1 °C/° F |
| Visa mer |