Läs mer
Tork Hudvårdsdispenser med Intuition Sensor S4
Produktkod. 30243882 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30243882 Vitt
1 options
Produktkod. 30243882 Leverantör Tork Leverantörsnummer 561600
I lager
Tork Hudvårdsdispensern med intuitionssensor i höjddesign låter dig göra ett gott intryck på dina gäster och kan användas med ett brett utbud av Tork tvålar, desinfektionsmedel och lotioner i förslutna flaskor.
  • Sensorstyrd, beröringsfri utdelning minskar risken för korskontaminering.
  • Bevisat lättanvänd med tredjepartscertifikat – certifierat av Svenska reumatismföreningen, testat enligt The Design for All Test, publicerat i Swedish Design Research Journal, 2011.
  • Hjälp till att säkerställa god handhygien och minska risken för kontaminering eftersom den fabriksförseglade flaskan har en ny pump vid varje påfyllning, vilket skyddar formuleringarna ända ner till händerna.
  • Denna dispenser erbjuder påfyllning på under 10 sekunder (baserat på internt paneltest) och minskar förbrukningen med upp till 50 % (essity-test med Tork skumtvål vs Tork flytande tvål i höjdautomat).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsdispenser
Färg Vitt
Alternativt artikelnummer 7322540587012
Håller Handsprit, Handtvål, Handkräm
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsedd lock
Modell Sensor