Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Skirtade pluggar
Färg:
Genomskinligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Tvådelade hopfällbara kjolstoppar
- Den nedre sektionen greppar utsidan av behållaren och den övre ihåliga pluggen har ringformade tandningar för att ge en tät tätning vid kanten
- Övre ihåliga pluggsektionen kan perforeras för att extrahera innehållet utan att ta bort proppen och förblir vattentät även efter flera perforeringar
- Låg- och högtemperaturbeständig -60 till +250 °C
- Genomskinligt
- Kemiskt och biologiskt neutral
- FDA/BGA godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kjolad plugg |
| Färg | Genomskinligt |
| Höjd (metrisk) | 11 till 20,2 mm |
| Kvantitet | 20 Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | -60 °C till + 250 °C |
| För användning med (utrustning) | 14 till 17,9 mm ID Behållare |