Läs mer
SKL2001, MedChemExpress
Produktkod. 16494516
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494516 100 mg -
16453258 10 mg 10mg
16410926 200 mg -
16409806 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494516 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SKL2001 is an agonist of the Wnt/β-catenin pathway, with anti-cancer activity. SKL2001 stabilizes intracellular β-catenin via disruption of the Axin/β-catenin interaction.
SKL2001 is an agonist of the Wnt/β-catenin pathway, with anti-cancer activity. SKL2001 stabilizes intracellular β-catenin via disruption of the Axin/β-catenin interaction.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SKL2001
CAS 909089-13-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H14N4O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 96.66 mg/mL (337.63 mM)
LEDER O=C(C1=NOC(C2=CC=CO2)=C1)NCCCN3C=CN=C3
Molekylvikt (g/mol) 286.29
Formel vikt 286.29
Procent renhet 99.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death