Läs mer
SKLB-23bb, MedChemExpress
Beskrivning
SKLB-23bb is a potent and selective inhibitor for HDAC6 with an IC50 of 17 nM and shows 25-fold and 200-fold selectivity relative to HDAC1 (IC50=422 nM) and HDAC8 (IC50=3398 nM), respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SKLB-23bb |
| CAS | 1815580-06-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24N4O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 32 mg/mL (80.72 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | CN(C1=CC(OCCCC(NO)=O)=C(OC)C=C1)C2=NC(C)=NC3=CC=CC=C32 |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.44 |
| Formel vikt | 396.44 |
| Visa mer |