Läs mer
SkQR1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SkQR1 |
| CAS | 1333381-77-3 |
| Molekylformel | C44H56N2O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 9-[2-[[[10-(2,5-Dihydroxy-3,4-dimethylphenyl)decyl]oxy]carbonyl]phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium |
| InChI formel | InChI=1S/C44H54N2O5.H2O/c1-7-45-37-26-40-35(23-28(37)3)42(36-24-29(4)38(46-8-2)27-41(36)51-40)33-20-16-17-21-34(33)44(49)50-22-18-14-12-10-9-11-13-15-19-32-25-39(47)30(5)31(6)43(32)48;/h16-17,20-21,23-27,45-46H,7-15,18-19,22H2,1-6H3,(H-,47,48);1H2 |
| LEDER | [OH-].CCNc1cc2[o+]c3cc(NCC)c(C)cc3c(c4ccccc4C(=O)OCCCCCCCCCCc5cc(O)c(C)c(C)c5O)c2cc1C |
| IUPAC-namn | 10-(2,5-dihydroxy-3,4-dimethylphenyl)decyl 2-[3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthen-10-ium-9-yl]benzoate;hydroxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 708.93 |
| Formel vikt | 708.4138 |