Läs mer
Notrax Sky Trax™ Ergonomisk upplevelse i toppklass, svart
Beskrivning
- Ergonomisk upplevelse i toppklass där komfort, hållbarhet och säkerhet förenas
- Himlen Trax™ är designad för dem som inte är villiga att kompromissa med något av dessa kriterier
- Ergonomisk fördel från unik bubbeldesign i kombination med 19 mm tjock arbetsplattform
- Kombination av extra slitstark toppyta och en mycket spänstig mikrocellulär vinylbas för maximal utmattningslindring
- gynnar halksäkerhet och rörelsefrihet; testad R9 enligt DIN51130 och BG-regel BGR181
- Med RedStop™ halksäker baksida för att förhindra att mattor förskjuts
- Tillgängliga gula kanter längs sidorna överensstämmer med OSHA-kod 1910-144
- Fasade kanter på alla fyra sidor för att minimera snubbelrisken
- Livstidsgaranti på Uni-Fusion™ lamineringsteknik
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 150 x 91 cm |
| Färg | Svart |
| Längd (engelska) | 59 tum. |
| Längd (metrisk) | 150 cm |
| Material | PVC på mikrocellulär vinylbas |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 91 cm |